주요 문서
ENAH90822000
Enamine
tert-butyl N-{[(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl]methyl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (((2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-7-4-8(13)6-11-7/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
AEEDNTYVDBGMCS-JGVFFNPUSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139727
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139727
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)