주요 문서
ENAH90821FEF
Enamine
5-(trimethylsilyl)pent-1-en-4-yn-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-(trimethylsilyl)-1-penten-4-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C8H14OSi/c1-5-8(9)6-7-10(2,3)4/h5,8-9H,1H2,2-4H3
InChI key
FZXPLTZXRLCCRC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549156
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)