주요 문서
ENAH90821FCD
Enamine
1-(4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.11
MDL number:
Iupac Name
(1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-3-6-5-9-10(2)7(6)4-8;;/h3,5H,1,4,8H2,2H3;2*1H
InChI key
ZJDHEKQAYZKCFZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544461
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544461
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)