주요 문서
ENAH90821F90
Enamine
{5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl}methanol hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.08
MDL number:
Iupac Name
(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl)methanol hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H10N2O.BrH/c10-5-6-1-3-9-4-2-8-7(6)9;/h2,4,6,10H,1,3,5H2;1H
InChI key
NBXYSBNVOZCASV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)