주요 문서
ENAH90821F8D
Enamine
8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-ol hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.09
MDL number:
Iupac Name
8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H10FNO.BrH/c10-8-1-2-9(12)6-3-4-11-5-7(6)8;/h1-2,11-12H,3-5H2;1H
InChI key
KYFZKBJDCFKWMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543103
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543103
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)