주요 문서
ENAH90821F4C
Enamine
tert-butyl N-{[4-(2-bromoethynyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methyl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
314.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl ((4-(bromoethynyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16BrN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)14-7-10-9(5-6-13)8-16(4)15-10/h8H,7H2,1-4H3,(H,14,17)
InChI key
IIRWEAFFIQSFEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546384
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546384
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)