주요 문서
ENAH65928955
Enamine
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-5-8-3-2-4-10-9(8)11-6-7/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XXYUGGCXFHLUQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463423
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463423
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)