주요 문서
ENAH65927BFE
Enamine
6-azaspiro[3.5]nonane-1,3-diol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
Iupac Name
6-azaspiro[3.5]nonane-1,3-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-6-4-7(11)8(6)2-1-3-9-5-8;/h6-7,9-11H,1-5H2;1H
InChI key
CWIJDSMTQIGZQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445890
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445890
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)