주요 문서
ENAH65927B9F
Enamine
10H-phenoxazine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.22
MDL number:
mp
198-203
Iupac Name
10H-phenoxazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8N2O/c14-8-9-5-6-11-13(7-9)16-12-4-2-1-3-10(12)15-11/h1-7,15H
InChI key
GVULGBMMUORKKO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762625
Melting Point
198-203
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762625
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)