주요 문서
ENAH65927B9D
Enamine
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.28
MDL number:
Iupac Name
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H18N2/c12-9-11(5-7-13-8-6-11)10-3-1-2-4-10/h10,13H,1-8H2
InChI key
YTFWVNMSZMEAFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)