주요 문서
ENAH65927B87
Enamine
5-[(dimethylamino)methyl]pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
Iupac Name
5-((dimethylamino)methyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11(2)6-7-3-8(9)5-10-4-7/h3-5H,6,9H2,1-2H3
InChI key
PJYRTBHVJDCKCQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4694454
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4694454
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)