주요 문서
ENAH6592797D
Enamine
diethyl[2-(methylsulfanyl)ethyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.28
MDL number:
Iupac Name
N,N-diethyl-2-(methylthio)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C7H17NS/c1-4-8(5-2)6-7-9-3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
NCEBDVSAEIMPNE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110588
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110588
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)