주요 문서
ENAH65927813
Enamine
1-fluoro-8-(naphthalene-2-carbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.35
MDL number:
Iupac Name
((5R)-1-fluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)(naphthalen-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C18H18FNO/c19-18-10-3-6-16(9-11-18)20(18)17(21)15-8-7-13-4-1-2-5-14(13)12-15/h1-2,4-5,7-8,12,16H,3,6,9-11H2
InChI key
RMFJEFVMWCQQRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455685
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455685