주요 문서
ENAH65927796
Enamine
4-[(1,2-dimethyl-1H-imidazol-4-yl)sulfonyl]thiomorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.37
MDL number:
Iupac Name
4-[(1,2-dimethyl-1H-imidazol-4-yl)sulfonyl]thiomorpholine
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S2/c1-8-10-9(7-11(8)2)16(13,14)12-3-5-15-6-4-12/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
SXVNZWVFGBJPCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445395
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445395
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)