주요 문서
ENAH65927794
Enamine
(3-chlorophenyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.66
MDL number:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H8ClF3O2/c15-11-3-1-2-10(8-11)13(19)9-4-6-12(7-5-9)20-14(16,17)18/h1-8H
InChI key
XQGCNLYDFLHYFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475825
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475825
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)