주요 문서
ENAH659276D8
Enamine
[1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.12
MDL number:
Iupac Name
(1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-8-2-1-3-10(6-8)14-5-4-9(7-12)13-14;/h1-6H,7,12H2;1H
InChI key
ZSEMZNCRKIJORC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465936
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465936
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)