주요 문서
ENAH659276BD
Enamine
5-(trimethylsilyl)pyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.29
MDL number:
Iupac Name
5-(trimethylsilyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3Si/c1-11(2,3)7-5-9-6(8)4-10-7/h4-5H,1-3H3,(H2,8,9)
InChI key
MLQXCIIHGMWKBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440044
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440044
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)