주요 문서
ENAH65927678
Enamine
5-cyclopropyl-1,3-oxazol-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.6
MDL number:
Iupac Name
5-cyclopropyloxazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c7-6-8-3-5(9-6)4-1-2-4;/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8);1H
InChI key
GUBDSRJGJQDVLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471239
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471239
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)