주요 문서
ENAH6591F80E
Enamine
(3S)-1-methylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
MDL number:
Iupac Name
(S)-1-methylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7-3-2-5(4-7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
JFWLEGORBDKYIG-JEDNCBNOSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417289
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417289
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)