주요 문서
ENAH6591F6E0
Enamine
(2R)-2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetamido)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
361.4
MDL number:
Iupac Name
(tert-butoxycarbonyl)glycyl-D-tryptophan
Inchi Code
1S/C18H23N3O5/c1-18(2,3)26-17(25)20-10-15(22)21-14(16(23)24)8-11-9-19-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9,14,19H,8,10H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t14-/m1/s1
InChI key
WRPLZGOCZPJKHO-CQSZACIVSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355291
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355291
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)