주요 문서
ENAH6591F647
Enamine
1-chloro-4-methylisoquinolin-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.65
MDL number:
Iupac Name
1-chloro-4-methylisoquinolin-6-amine
Inchi Code
1S/C10H9ClN2/c1-6-5-13-10(11)8-3-2-7(12)4-9(6)8/h2-5H,12H2,1H3
InChI key
SNYOEBNDOCHYMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431580
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)