주요 문서
ENAH6591F548
Enamine
tert-butyl 4-(5-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-amino-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-6-4-17(5-7-18)12-8-11(15)9-16-10-12/h8-10H,4-7,15H2,1-3H3
InChI key
NZFUVIYLYULVSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471494
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471494
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)