주요 문서
ENAH6591F4D4
Enamine
(3-bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.49
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrF2N.ClH/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10;/h1-2H,3,11H2;1H
InChI key
CTSLLQGJWNVOPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445001
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445001
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)