주요 문서
ENAH6591F4A2
Enamine
3-(3-methylquinoline-8-sulfonamido)butanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
344.82
MDL number:
Iupac Name
3-((3-methylquinoline)-8-sulfonamido)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2O4S.ClH/c1-9-6-11-4-3-5-12(14(11)15-8-9)21(19,20)16-10(2)7-13(17)18;/h3-6,8,10,16H,7H2,1-2H3,(H,17,18);1H
InChI key
LAJRKLCPFJGFOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7491939
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7491939
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)