주요 문서
ENAH6591F3C7
Enamine
4-bromo-5-methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.03
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Inchi Code
1S/C7H4BrN3O3/c1-3-2-4(11(12)13)6-7(5(3)8)10-14-9-6/h2H,1H3
InChI key
XWGTYBSFUGGBSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464695
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464695
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)