주요 문서
ENAH6591F3C3
Enamine
tert-butyl N-[1-(2-chloropyrimidine-5-carbonyl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.78
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (1-(2-chloropyrimidine-5-carbonyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H19ClN4O3/c1-14(2,3)22-13(21)18-10-4-5-19(8-10)11(20)9-6-16-12(15)17-7-9/h6-7,10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,21)
InChI key
QEYQWKKPFNMUQG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463972
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463972
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)