주요 문서
ENAH65919CD4
Enamine
methyl 6-bromoindolizine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.08
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-indolizinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)7-4-9-3-2-8(11)6-12(9)5-7/h2-6H,1H3
InChI key
LYYYHGGXOLUMEM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3552740
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3552740
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)