주요 문서
ENAH65919C75
Enamine
tert-butyl 3-({[(6-chloropyridazin-3-yl)methyl](methyl)amino}methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
340.85
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-((((6-chloropyridazin-3-yl)methyl)(methyl)amino)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H25ClN4O2/c1-16(2,3)23-15(22)21-8-7-12(10-21)9-20(4)11-13-5-6-14(17)19-18-13/h5-6,12H,7-11H2,1-4H3
InChI key
STRJJPHSNJZMND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447047
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447047
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)