주요 문서
ENAH65919A84
Enamine
(1-chloro-2,2-dimethylpropyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.69
MDL number:
Iupac Name
(1-chloro-2,2-dimethylpropyl)benzene
Inchi Code
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3
InChI key
CWQDDKWOLSHALN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1258016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1258016
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)