주요 문서
ENAH65919A76
Enamine
1-iodo-3-methylbicyclo[1.1.1]pentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.04
MDL number:
Iupac Name
1-iodo-3-methylbicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C6H9I/c1-5-2-6(7,3-5)4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
KKJUVXJKGMIUEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6761045
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6761045
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)