주요 문서
ENAH659199F5
Enamine
methyl 5-hydroxypyrimidine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-hydroxypyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-11-6(10)5-7-2-4(9)3-8-5/h2-3,9H,1H3
InChI key
BEZDJOOHPCJDAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6198204
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6198204
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)