주요 문서
ENAH6591996F
Enamine
ethyl 3-hydroxybicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxybicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)8-6-3-5(10)4-7(6)8/h5-8,10H,2-4H2,1H3
InChI key
UJQGBLCKEKGWPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7421034
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7421034
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)