주요 문서
ENAH6591993A
Enamine
1-(2-fluorophenyl)cyclopropan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.17
MDL number:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI key
BQTQCOAROVJUMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107298
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107298
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)