주요 문서
ENAH6591990F
Enamine
tert-butyl N-[1-(5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonyl)piperidin-4-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
391.29
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (1-(5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O3S/c1-13(2,3)21-12(20)15-8-4-6-18(7-5-8)10(19)9-16-17-11(14)22-9/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,15,20)
InChI key
UMXKBTSEOOSSHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446970
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446970
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)