주요 문서
ENAH5816881D
Enamine
N-cyclohexyl(tert-butoxy)carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1-cyclohexylhydrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13(12)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI key
AYPHCQBVZSOTRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1678662
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1678662
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)