주요 문서
ENAH581687D9
Enamine
rac-(1R,5S)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
98.1
MDL number:
Iupac Name
(1S,5R)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C5H6O2/c6-5-4-1-3(4)2-7-5/h3-4H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
PNEPXIIVGHYESL-IMJSIDKUSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464352
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464352
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)