주요 문서
ENAH581687D4
Enamine
2-fluoro-3-methoxy-2-methyl-3-oxopropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.11
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxy-2-methyl-3-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7FO4/c1-5(6,3(7)8)4(9)10-2/h1-2H3,(H,7,8)
InChI key
BQXMKAYOKMMUPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464289
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464289
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)