주요 문서
ENAH58168798
Enamine
3-(4-methoxyphenoxy)prop-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.19
Iupac Name
(2E)-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-13-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
InChI key
AGGBRPQDAQOWIM-VOTSOKGWSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)