주요 문서
ENAH581685FB
Enamine
1-(azetidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
Iupac Name
1-(azetidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(7)5-2-3-6-5;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
NGYQXSQAMLQSIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464680
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464680
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)