주요 문서
ENAH581685B3
Enamine
4-(2-methylpent-3-yn-2-yl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
MDL number:
Iupac Name
4-(2-methylpent-3-yn-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-4-9-12(2,3)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,1-3H3
InChI key
GDYPHTGICPZEEB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463402
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463402
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)