주요 문서
ENAH5816854D
Enamine
6-bromo-2,2-dimethylspiro[3.3]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.12
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2,2-dimethylspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c1-8(2)5-9(6-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
ZTEDHSOBBKIGPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461306
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461306
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)