주요 문서
ENAH581684EC
Enamine
tert-butyl 3-[(5-bromopyrazin-2-yl)(methyl)amino]azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
343.22
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-((5-bromopyrazin-2-yl)(methyl)amino)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-7-9(8-18)17(4)11-6-15-10(14)5-16-11/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
InChI key
VQCAXDJWUSRWKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446874
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446874
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)