주요 문서
ENAH5802F3DA
Enamine
4-(azetidin-3-yl)quinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.23
MDL number:
Iupac Name
4-(azetidin-3-yl)quinazoline
Inchi Code
1S/C11H11N3/c1-2-4-10-9(3-1)11(14-7-13-10)8-5-12-6-8/h1-4,7-8,12H,5-6H2
InChI key
WHZODHQXSPEMAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2621827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2621827
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)