주요 문서
ENAH5802F3C4
Enamine
4-(2,2-difluoropropoxy)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.21
MDL number:
Iupac Name
4-(2,2-difluoropropoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C8H15F2NO/c1-8(9,10)6-12-7-2-4-11-5-3-7/h7,11H,2-6H2,1H3
InChI key
JIRDTVWKYCUKHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2586334
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2586334
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)