주요 문서
ENAH5802F3B3
Enamine
3-(dimethylamino)piperidine-3-carboxamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.16
MDL number:
Iupac Name
3-(dimethylamino)piperidine-3-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-11(2)8(7(9)12)4-3-5-10-6-8;;/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12);2*1H
InChI key
ZNQKXOJRQISEPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433071
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433071
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)