주요 문서
ENAH5802F3AF
Enamine
2-heptylpyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.31
MDL number:
Iupac Name
2-heptylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H23N/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12-11/h11-12H,2-10H2,1H3
InChI key
QMEZJRZPBIGNKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425247
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425247
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)