주요 문서
ENAH5802F38A
Enamine
N-(4-methylpiperidin-4-yl)acetamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.15
MDL number:
Iupac Name
N-(4-methylpiperidin-4-yl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-7(11)10-8(2)3-5-9-6-4-8;;/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11);2*1H
InChI key
LZVJPKKWCHPVCQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425360
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425360
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)