주요 문서
ENAH5802F34C
Enamine
1-fluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.64
MDL number:
Iupac Name
(1S,5R)-1-fluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12FN.ClH/c8-7-2-1-6(3-7)4-9-5-7;/h6,9H,1-5H2;1H
InChI key
RGDLZJHBSQNSTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355372
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355372
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)