주요 문서
ENAH5802F33B
Enamine
7-methyl-4-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
Iupac Name
7-methyl-4-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-7-2-5-9-8(6-7)3-4-8;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
SEQZSDUWKBQYAH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431232
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431232
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)