주요 문서
ENAH5802F32B
Enamine
3-cyclopropyl-3-methylazetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.65
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-methylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-7(4-8-5-7)6-2-3-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
XIGOIYFDAFMGQR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437114
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437114
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)